Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17960596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17960596 25 mg 25mg
17944026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17960596 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0012.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Nomi componenti o analita 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H7 N3 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC Name 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 185.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 185.0437 g/mol