Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Maybridge
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 10g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol |
| CAS | 443-48-1 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C6H9N3O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol |
| InChI Key | VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Vedi altri risultati |