Learn More
2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), 95%
Codice prodotto. 11480483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480483 500 g 500g
11460483 25 g 25g
11470483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480483 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12640.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-23-4
Formula molecolare C13H10Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 269.12
Numero MDL MFCD00002322
InChI Key MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
PubChem CID 3037
ChEBI CHEBI:34689
IUPAC Name 4-chloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Punto di fusione 172°C to 176°C
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1884514
Indice di Merck 14,3071
Peso formulazione 269.13
Percent Purity 95%