Learn More
2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Methylnaphthalen-1-yl)phenyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 2512213-96-4 |
| Formula molecolare | C18H13F3O3S |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H13F3O3S/c1-12-10-11-13-6-2-3-7-14(13)17(12)15-8-4-5-9-16(15)24-25(22,23)18(19,20)21/h2-11H,1H3 |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](OC(CCC(C)=O)=O)C[C@H](N2C(N=CN=C3NC(C4=CC=CC=C4)=O)=C3N=C2)O1 |
| IUPAC Name | 2-(2-methylnaphthalen-1-yl)phenyl trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 366.35 |
| Peso formulazione | 366.05 |