Learn More
2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30343809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343809 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB401218100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Formula molecolare C16H13NO2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
IUPAC Name 2-(2-methylphenyl)-4H-isoquinoline-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 251.27
Peso formulazione 251.0946