Learn More
[2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10730544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730544 1 g Amber Glass Bottle 1g
10720544 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10730544 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC41909DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 106276-04-4
Formula molecolare C13H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 237.299
Numero MDL MFCD07772843
InChI Key MJDMCSJTOOAYPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164615
IUPAC Name [2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CO
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 97%