Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Naphthoyl)-1-(p-toluoyl)hydrazine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A18590.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 83803-95-6 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11395219
  • 73.74€ / 5g
Spedizione stimata
02-02-2021
Identificatori chimici
83803-95-6
304.349
MZJUACPKDPRXTP-UHFFFAOYSA-N
96762
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
C19H16N2O2
MFCD00021629
2-2-naphthoyl-1-p-toluoyl hydrazine, 2'-4-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-4-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-4-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, 4-methyl-n'-naphthalen-2-yl carbonyl benzohydrazide, hydrazine, 1-2-naphthoyl-2-p-toluoyl, n'-4-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 4-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-4-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, 4-methylphenyl-n-2-naphthylcarbonylamino carboxamide
N'-(4-methylbenzoyl)naphthalene-2-carbohydrazide
Specifica
2-(2-Naphthoyl)-1-(p-toluoyl)hydrazine
5g
C19H16N2O2
2-2-naphthoyl-1-p-toluoyl hydrazine, 2'-4-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, n'-4-methylbenzoyl naphthalene-2-carbohydrazide, n'-4-methylbenzoyl-2-naphthohydrazide, 4-methyl-n'-naphthalen-2-yl carbonyl benzohydrazide, hydrazine, 1-2-naphthoyl-2-p-toluoyl, n'-4-methylbenzoyl-2-naphthalenecarbohydrazide, 4-methyl-n'-naphthalene-2-carbonyl benzohydrazide, 1-4-methylbenzoyl-2-2-naphthoyl hydrazine, 4-methylphenyl-n-2-naphthylcarbonylamino carboxamide
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
304.349
304.33
Hygroscopic
83803-95-6
MFCD00021629
MZJUACPKDPRXTP-UHFFFAOYSA-N
N'-(4-methylbenzoyl)naphthalene-2-carbohydrazide
96762
98%
Videos
SDS Documenti