Learn More
2-(2-Naphthyl)acetyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 204.66 |
| Percent Purity | 97% |