Specifications
| Materiale o nome chimico | 2, 2'-Oxybis(ethylamine) |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9610g/mL |
| Punti di ebollizione | 69.0°C to 71.0°C (15.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | NH2CH2CH2OCH2CH2NH2 |
| Indice di rifrazione | 1.4550 to 1.4580 |
| Quantità | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,2``-Oxybis(ethylamine)
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.