Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Oxydiethanol |
| CAS | 111-46-6 |
| Punto d'infiammabilità | 124.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C4H10O3 |
| Numero MDL | MFCD00002882 |
| Quantità | 500 mL |
| Gravità specifica | 1L = 1.12kg |
| Sinonimo | diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |