Learn More
2,2'-Oxydiethanol, Mikromol™
Descrizione
2,2'-Oxydiethanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Oxydiethanol |
| CAS | 111-46-6 |
| Nomi componenti o analita | 2,2'-Oxydiethanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H10 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCOCCO |
| IUPAC Name | 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol |
| Vedi altri risultati |