Learn More
[2,2]-Paracyclophane, 99%
Codice prodotto. 15580524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15580524 1 g 1g
15590524 5 g 5g
15500534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15580524 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-22-3
Formula molecolare C16H16
Molecular Weight (g/mol) 208.3
InChI Key OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico [2,2]-Paracyclophane
Punto di fusione 285.0°C to 288.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 208.3
Percent Purity 99%