Learn More
2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10039391 1 g 1g
10540922 10 g 10g
10052074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10039391 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM06649DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 75434-70-7
Formula molecolare C10H12O3S
Molecular Weight (g/mol) 212.263
Numero MDL MFCD00085152
InChI Key SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
PubChem CID 2779087
IUPAC Name 2-(2-phenoxyethylsulfanyl)acetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 97%