Learn More
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Descrizione
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| CAS | 13349-82-1 |
| Nomi componenti o analita | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H18 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCNCC1 |
| IUPAC Name | 2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol |
| Vedi altri risultati |