Learn More
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 98%
Codice prodotto. 10617694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617694 5 g Bottiglia in vetro 5g
10279363 25 g Bottiglia in vetro 25g
10569453 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617694 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295060050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6089-04-9
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00006604
InChI Key HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tetrahydro-2-2-propynyloxy-2h-pyran, 2-2-propynyloxy tetrahydropyran, 2-propargyloxane, 2-prop-2-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-propargyloxy tetrahydropyran, propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, propargyl alcohol tetrahydropyranyl ether, 2h-pyran, tetrahydro-2-2-propynyloxy, 2-propynyl 2-pyranyl ether, 3-2'-tetrahydropyranyloxy propyne
PubChem CID 98609
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9970g/mL
Punti di ebollizione 63°C to 65°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.458
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.997
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Propynyloxy)- tetrahydro-2H-pyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.