Learn More
2,2'-Sulfinyldiethanol, TRC
Codice prodotto. 30412503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30412503 1 g
30412522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30412503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS7335101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3085-45-8
Formula molecolare C4 H10 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Sinonimo 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethylsulfinyl)ethanol
SMILES OCCS(=O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Peso formulazione 138.0351