Learn More
2,2'-Thenil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598252
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
7333-07-5
C10H6O2S2
222.29
MFCD00173678
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
275005
1,2-dithiophen-2-ylethane-1,2-dione
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
7333-07-5
C10H6O2S2
222.29
MFCD00173678
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
275005
1,2-dithiophen-2-ylethane-1,2-dione
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,2′-Thenil
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81°C to 84°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.29
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Thenil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.