Learn More
2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30454813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454813 50 mg 50mg
30455122 100 mg 100mg
30456357 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454813 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT77593550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride
Formula molecolare C8 H11 N S . H Cl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1CNC(C1)c2cccs2
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylpyrrolidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 189.706
Peso formulazione 189.038