Learn More
2,2'-Thiodiacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30454242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454242 25 g 25g
30453936 10 g 10g
30452724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454242 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34456025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-93-3
Formula molecolare C4 H6 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Sinonimo Acetic acid, 2,2'-thiobis- (9CI, ACI), 2,2'-Thiobis[acetic acid] (ACI), Acetic acid, thiobis- (3CI), Acetic acid, thiodi- (6CI, 7CI, 8CI), (Carboxymethylthio)acetic acid, 2,2'-Thiodiacetic acid, 2,2'-Thiodiethanoic acid, 2,2'-Thiodiglycolic acid, 2-(Carboxymethylsulfanyl)acetic acid, 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]acetic acid, Dicarboxymethyl sulfide, Dimethylsulfide-α,α'-dicarboxylic acid, Mercaptodiacetic acid, NSC 28743, NSC 40469, NSC 52326, Thiodiacetic acid, Thiodiglycolic acid, β,β'-Thiodiglycolic acid
IUPAC Name 2-(carboxymethylsulfanyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CSCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Thiodiacetic acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Peso formulazione 149.9987