Learn More
2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester, TRC
Codice prodotto. 30454209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454209 250 mg 250mg
30451306 100 mg -
30453860 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454209 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796470250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86239-97-6
Formula molecolare C11H17NS
Molecular Weight (g/mol) 195.32
Sinonimo 2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl Isothiocyanate, 2-Isothiocyanato-2,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
IUPAC Name 3-isothiocyanato-2,2,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1(C)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H17NS/c1-10(2)8-4-5-9(6-8)11(10,3)12-7-13/h8-9H,4-6H2,1-3H3
Peso formulazione 195.1082