Learn More
2,3,3-Trimethylindolenine, 98%
Codice prodotto. 11319769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319769 25 g 25g
11309769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22410.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.232 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in synthesis of cyanine dyes.
Solubility
Soluble in chloroform, toluene or dichlorobenzene.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1640-39-7
Formula molecolare C11H13N
Molecular Weight (g/mol) 159.232
Numero MDL MFCD00005724
InChI Key FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
IUPAC Name 2,3,3-trimethylindole
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,3-Trimethylindolenine
Punto di fusione 6°C to 8°C
Densità 0.992
Punti di ebollizione 228°C to 229°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 25 g
Beilstein 119740
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Peso formulazione 159.23
Percent Purity 98%