Learn More
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PCB No. 118 |
| CAS | 31508-00-6 |
| Formula molecolare | C12 H5 Cl5 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 1,1'-Biphenyl','2,3',4,4',5-pentachloro-, Biphenyl','2,3',4,4',5-pentachloro- (8CI), 2,3',4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3',4,4',5-PeCB, 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 2,4,5,3',4'-Pentachlorobiphenyl, 3,4,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl, CB 118, CDE-99, PCB 118, 2,3',4,4',5-PentaCB |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-2-1-6(3-10(8)15)7-4-11(16)12(17)5-9(7)14/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC Name | 1,2,4-trichloro-5-(3,4-dichlorophenyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.43 |
| Peso formulazione | 323.8834 |