Learn More
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucide), Mikromol
Descrizione
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucide), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phloroglucide |
| CAS | 491-45-2 |
| Nomi componenti o analita | Phloroglucide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H10 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Phloroglucinol Anhydrous Imp. D (EP), [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol, Phloroglucide (6CI), 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol, NSC 65069, Phloroglucinol Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O5/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17/h1-5,13-17H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1cc(O)c(c(O)c1)c2cc(O)cc(O)c2 |
| Vedi altri risultati |