Learn More
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, TRC
Codice prodotto. 17921045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921045 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP23788010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
CAS 87-83-2
Formula molecolare C7 H3 Br5
Quantità 10 g
Sinonimo Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
SMILES Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentabromo-6-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 486.62
Peso formulazione 481.6152