Learn More
2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene, TRC
Codice prodotto. 17994455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994455 50 mg 50mg
17980445 100 mg 100mg
17960905 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP87711050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 877-11-2
Formula molecolare C7 H3 Cl5
Molecular Weight (g/mol) 264.36
Sinonimo Benzene, pentachloromethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene, Methylpentachlorobenzene, NSC 16046
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro-6-methylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C7H3Cl5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Peso formulazione 261.8677
Percent Purity >95%