Learn More
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11391497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391497 5 g 5g
11381497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02063.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-29-9
Formula molecolare C8H3F5O
Molecular Weight (g/mol) 210.10
Numero MDL MFCD00000296
InChI Key FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Densità 1.476
Punti di ebollizione 130°C to 131°C
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Indice di rifrazione 1.4366
Quantità 5 g
Beilstein 2053225
IUPAC Name 1-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethan-1-one
Peso formulazione 210.1
Percent Purity 97%