Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779384
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
771-60-8
C6H2F5N
183.08
MFCD00007643
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
13040
2,3,4,5,6-pentafluoroaniline
NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
771-60-8
C6H2F5N
183.08
MFCD00007643
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
13040
2,3,4,5,6-pentafluoroaniline
NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 38°C
Colore Salmon to White
Densità 73g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6F5NH2
Quantità 5 g
Peso formulazione 183.08
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.