Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 10081560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081560 10 g Glass Bottle 10g
10247333 5 g Glass Bottle 5g
10006113 50 g Bottiglia in vetro 50g
10239223 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10081560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147080100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-60-8
Formula molecolare C6H2F5N
Molecular Weight (g/mol) 183.08
Numero MDL MFCD00007643
InChI Key NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 38°C
Colore Salmon to White
Densità 73g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6F5NH2
Quantità 10 g
Peso formulazione 183.08
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.