Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone, 98%
Codice prodotto. 11464714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464714 25 g 25g
11454714 5 g 5g
11474714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464714 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13713.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1536-23-8
Formula molecolare C13H5F5O
Molecular Weight (g/mol) 272.17
Numero MDL MFCD00000294
InChI Key HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
PubChem CID 73755
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-phenylmethanone
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Punto di fusione 36°C to 39°C
Punti di ebollizione 93°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2059098
Peso formulazione 272.18
Percent Purity 98%