Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10531901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531901 5 g Bottiglia in vetro 5g
10106973 1 g Glass Bottle 1g
10145940 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10531901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296160050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 653-30-5
Formula molecolare C8H2F5N
Molecular Weight (g/mol) 207.103
Numero MDL MFCD00013814
InChI Key YDNOJUAQBFXZCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenylacetonitrile, pentafluorophenyl acetonitrile, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl cyanide, 2-perfluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanenitrile, acmc-1ay9x, 2-pentafluorophenyl acetonitrile
PubChem CID 69554
IUPAC Name 2-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetonitrile
SMILES C(C#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5CH2CN
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.1
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Liquid