Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10523171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523171 25 g Bottiglia in vetro 25g
10072570 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 653-34-9 | C8H3F5 | 194.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 653-34-9 , 123-31-9
Formula molecolare C8H3F5
Molecular Weight (g/mol) 194.1
Numero MDL MFCD00000300
InChI Key LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,5,6-pentafluorostyrene, pentafluorostyrene, benzene, ethenylpentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinyl-benzene, 2',3',4',5',6'-pentafluorostyrene, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethyl, vinylpentafluorobenzene, acmc-1avmt, styrene, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-vinylbenzene
PubChem CID 69556
IUPAC Name 1-ethenyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES C=CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4060g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C to 63.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4445 to 1.4465
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.406
Stabilizzatore 0.01% tert.-butylcatechol
Peso formulazione 194.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.