Learn More
2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19ClO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 358.0489 |