Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate] |
| Nomi componenti o analita | 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate] |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H30 N2 O9 S |
| Sinonimo | β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate] |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| IUPAC Name | [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methyl N-(diethylcarbamoyl)sulfamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |