Learn More
2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30011347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011347 10 mg 10mg
30009365 25 mg 25mg
30007858 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29143010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98902-29-5
Formula molecolare C19 H23 N5 O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 421.88
Sinonimo 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]-, monohydrochloride (9CI), N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]furan-2-carboxamide hydrochloride, 2,3,4,5-Tetradehydroalfuzosin hydrochloride
IUPAC Name N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]furan-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)c3occc3
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h4,6,9-11H,5,7-8H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Peso formulazione 421.1517