Learn More
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine, 95%
Codice prodotto. 15413797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413797 250 mg 250mg
11327439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15413797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27843.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5946-39-4
Formula molecolare C9H12N2
Molecular Weight (g/mol) 148.209
Numero MDL MFCD03789577
InChI Key MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
IUPAC Name 2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Punto di fusione 96°C to 100°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 95%