Learn More
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15480517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480517 1 g 1g
15400527 500 mg 500mg
15490517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66190.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17682-70-1 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17682-70-1
Formula molecolare C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.286
Numero MDL MFCD00132929
InChI Key GQXSDDHYUVYJCQ-HNBLOZHYSA-N
PubChem CID 92220487
IUPAC Name [(3aS,4aR,8aR,8bR)-2,2,7,7-tetramethyl-4a,5,8a,8b-tetrahydro-[1,3]dioxolo[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxin-3a-yl]methanol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)(OC(O3)(C)C)CO)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Punto di fusione 76°C to 80°C
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder