Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose |
| CAS | 4132-28-9 |
| Formula molecolare | C34 H36 O6 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1 |
| SMILES | OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC Name | (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 540.65 |
| Peso formulazione | 540.2512 |