missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranosyl Fluoride, TRC

Codice prodotto. 30428678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30428678 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30428678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT28920050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranosyl Fluoride
CAS 94898-42-7
Formula molecolare C34 H35 F O5
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C34H35FO5/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34H,21-25H2/t30-,31-,32+,33+,34?/m1/s1
SMILES FC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
IUPAC Name (3S,4S,5R,6R)-2-fluoro-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxane
Molecular Weight (g/mol) 542.64
Peso formulazione 542.2469
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.