Learn More
2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, TRC
Codice prodotto. 17994045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994045 25 mg 25mg
17933105 10 mg 10mg
17953105 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29205525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 875-40-1
Formula molecolare C7H4Cl4
Molecular Weight (g/mol) 229.92
Sinonimo 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,3,5-Tetrachloro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,4,6-tetrachloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,3,5-tetrachloro-4-methylbenzene
IUPAC Name 1,2,3,5-tetrachloro-4-methylbenzene
SMILES Cc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-4(8)2-5(9)7(11)6(3)10/h2H,1H3
Peso formulazione 227.9067