Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol, 98%
Codice prodotto. 11441530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11441530 10 g 10g
11451530 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441530 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26941.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7417-21-2 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7417-21-2
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00002894
InChI Key SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Punto di fusione 45°C to 49°C
Punti di ebollizione 172°C to 174°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 10 g
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanol
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 98%