Learn More
2,3,4-Tri-O-acetyl-Alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-[[4-(Phenylmethoxy)phenyl]methyl]-phenol, TRC
Codice prodotto. 30457023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457023 50 mg 50mg
30452276 100 mg 100mg
30454420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457023 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76521050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Nomi componenti o analita 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C33H34O11
Sinonimo (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(4-(Benzyloxy)benzyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI Formula InChI=1S/C33H34O11/c1-20(34)40-28-29(41-21(2)35)31(42-22(3)36)33(44-30(28)32(37)38-4)43-27-16-12-24(13-17-27)18-23-10-14-26(15-11-23)39-19-25-8-6-5-7-9-25/h5-17,28-31,33H,18-19H2,1-4H3/t28-,29-,30-,31+,33+/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C(OC)[C@H]1O[C@@H](OC(C=C2)=CC=C2CC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 606.62
Quantità 50 mg
Peso formulazione 606.21