Learn More
2,3',4'-Trichloroacetophenone
Codice prodotto. 11477076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477076 25 g 25g
11467076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25397.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223.48 g/mol
2,3',4'-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3′,4′-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42981-08-8
Formula molecolare C8H5Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 223.48
Numero MDL MFCD03970382
InChI Key BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
PubChem CID 316188
SMILES ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3',4'-Trichloroacetophenone
Punto di fusione 43°C to 45°C
Punti di ebollizione 171°C to 173°C (15 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN1759
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
Peso formulazione 223.49