Learn More
2,3',4'-Trichloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30339166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339166 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB585903100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3',4'-Trichloroacetophenone
CAS 42981-08-8
Formula molecolare C8H5OCl3
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’
InChI Formula InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 223.48
Peso formulazione 221.9406