Learn More
2,3',4'-Trichloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30339492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339492 50 mg 50mg
30345101 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30339492 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB58590350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3',4'-Trichloroacetophenone
CAS 42981-08-8
Formula molecolare C8H5OCl3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’
InChI Formula InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 223.48
Peso formulazione 221.9406