Learn More
2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 11432568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432568 5 g 5g
11422568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15865.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34732-09-7
Formula molecolare C6H2Cl4O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.94
Numero MDL MFCD00024871
InChI Key JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 36904
IUPAC Name 2,3,4-trichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 61°C to 65°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2649436
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 279.96
Percent Purity 97%