Learn More
2,3,4-Trichloronitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30457144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7744305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trichloronitrobenzene
CAS 17700-09-3
Formula molecolare C6 H2 Cl3 N O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloronitrobenzene, NSC 91490
InChI Formula InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC Name 1,2,3-trichloro-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 226.44
Peso formulazione 224.9151