Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11498817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498817 1 g 1g
11408827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19955.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161793-17-5
Formula molecolare C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.095
Numero MDL MFCD00061230
InChI Key UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
IUPAC Name 2,3,4-trifluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Densità 1.404
Punti di ebollizione 77°C to 79°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C (142°F)
Indice di rifrazione 1.4795
Quantità 1 g
Beilstein 7805818
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 160.1
Percent Purity 98%