Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10796233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796233 1 g Bottiglia in vetro 1g
10201283 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312710010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemische Identifikatoren
CAS 161793-17-5
Formula molecolare C7H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 160.09
Numero MDL MFCD00061230
InChI Key UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
IUPAC Name 2,3,4-trifluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2, 3, 4-Trifluorobenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4040g/mL
Punti di ebollizione 77°C to 79°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F3C6H2CHO
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.482
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.404
Peso formulazione 160.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.