Learn More
2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10243522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10243522 1 g 1g
10732513 10 g 10g
11356965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10243522 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00605DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175278-08-7
Formula molecolare C6H2ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 230.59
Numero MDL MFCD00102573
InChI Key XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMILES FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Densità 1.6400g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare F3C6H2SO2Cl
Quantità 1 g
IUPAC Name 2,3,4-trifluorobenzenesulfonyl chloride
Peso formulazione 230.59
Percent Purity 97%