Learn More
2,3,4-Trihydroxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,4-Trihydroxyacetophenone |
| CAS | 528-21-2 |
| Formula molecolare | C8H8O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O |
| IUPAC Name | 1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.15 |
| Peso formulazione | 168.0423 |